2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Chlorosulphonyl)-2,5-dimethylfuran
OR59789-1G OR59789-250MG
APOSOR59789-1GEA 2710 DKK
APOSOR59789-1G APOSOR59789-250MG
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride 97%
2,5-Dimethylfuran-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₇ClO₃S
Kogepunkt: 244…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115370
CAS-nummer: 166964-26-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III