4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 2850 DKK
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₃BN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027291
CAS-nummer: 874297-84-4