4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5962-1G OR5962-5G OR5962-10G
APOSOR5962-1GEA 1050 DKK
APOSOR5962-1G APOSOR5962-5G APOSOR5962-10G
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Smeltepunkt: 57…61 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027286
CAS-nummer: 664991-83-7