Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 436 DKK
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formel: C₁₁H₁₄O₂S
Smeltepunkt: 55…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751249
CAS-nummer: 14062-27-2