3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 985 DKK
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formel: C₁₃H₁₂BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878436
CAS-nummer: 552331-73-4