3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 1750 DKK
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878355
CAS-nummer: 955422-14-7