2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59362-1G OR59362-500MG
APOSOR59362-1GEA 2450 DKK
APOSOR59362-1G APOSOR59362-500MG
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09861469
CAS-nummer: 75634-04-7