2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
OR59359-1G OR59359-5G
APOSOR59359-1GEA 469 DKK
APOSOR59359-1G APOSOR59359-5G
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878341
CAS-nummer: 957062-90-7