4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59349-1G OR59349-250MG
APOSOR59349-1GEA 1370 DKK
APOSOR59349-1G APOSOR59349-250MG
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878428
CAS-nummer: 957063-06-8