2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 819 DKK
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09878346
CAS-nummer: 957065-85-9