3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 1320 DKK
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09878433
CAS-nummer: 957065-90-6