4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methylamine, N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methanamine
OR5900-1G OR5900-250MG OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA 1430 DKK
APOSOR5900-1G APOSOR5900-250MG APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formel: C₈H₁₈N₂
Molekylvægt: 142.242 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05215181
CAS-nummer: 138022-00-1