3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 872 DKK
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Kogepunkt: 58 °C (6,75 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796405
CAS-nummer: 50534-49-1