1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 559 DKK
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Formel: C₉H₁₀BrNO₂S
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363814
CAS-nummer: 530081-57-3