5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 654 DKK
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Formel: C₇H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 134…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363807
CAS-nummer: 29958-19-8