Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 709 DKK
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Smeltepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00455715
CAS-nummer: 59777-72-9