(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55740-1G OR55740-250MG
APOSOR55740-1GEA 4080 DKK
APOSOR55740-1G APOSOR55740-250MG
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
(7-Bromobenzofuran-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21233818
CAS-nummer: 1467056-12-7