(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55739-1G OR55739-250MG
APOSOR55739-1GEA 1260 DKK
APOSOR55739-1G APOSOR55739-250MG
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
(5-Chlorobenzofuran-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16877417
CAS-nummer: 235082-69-6