6-Chlorobenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR55738-1G
OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA
4080
DKK
APOSOR55738-1G
APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formel:
C₈H₅ClO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18825837 CAS-nummer: 151619-12-4 |