Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 3930 DKK
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745692
CAS-nummer: 260273-62-9