3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55731-1G OR55731-250MG
APOSOR55731-1GEA 1260 DKK
APOSOR55731-1G APOSOR55731-250MG
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
3-Iodo-4-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrI
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09745120
CAS-nummer: 626250-55-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III