2-Amino-7-naphthol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-7-hydroxynaphthalene
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 1910 DKK
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159.185 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06252604
CAS-nummer: 93-36-7