Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 3000 DKK
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉BrO₃
Molekylvægt: 269.091 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16038163
CAS-nummer: 177735-22-7