Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 1660 DKK
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03837854
CAS-nummer: 1019-95-0