3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 709 DKK
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397827
CAS-nummer: 950577-16-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III