2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 1260 DKK
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formel: C₇H₇Br₂NO₂S
Molekylvægt: 329.009 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30329437
CAS-nummer: 1864153-96-7