4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 2680 DKK
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Formel: C₇H₅Br₂ClO
Kogepunkt: 269…272 °C
Smeltepunkt: 75…76 °C
Massefylde: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22543700
CAS-nummer: 174913-39-4