7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 1570 DKK
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Formel: C₈H₄BrNO₃
Molekylvægt: 242.026 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28098935
CAS-nummer: 286836-13-3