(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55658-1G OR55658-250MG
APOSOR55658-1GEA 13070 DKK
APOSOR55658-1G APOSOR55658-250MG
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 97%
(4R)-4-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23106121
CAS-nummer: 1407997-81-2