5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55642-1G OR55642-250MG
APOSOR55642-1GEA 1430 DKK
APOSOR55642-1G APOSOR55642-250MG
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole 97%
5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
When melted, may contain small amount of sediment
Formel: C₁₀H₈N₂O
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09702358
CAS-nummer: 884507-16-8
UN nummer: 2206
ADR: 6.1,III