2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55638-1G OR55638-250MG OR55638-5G
APOSOR55638-1GEA 1040 DKK
APOSOR55638-1G APOSOR55638-250MG APOSOR55638-5G
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₁₁BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11656452
CAS-nummer: 141095-78-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III