1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55637-1G OR55637-250MG
APOSOR55637-1GEA 4310 DKK
APOSOR55637-1G APOSOR55637-250MG
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
1,5-Dimethyl-4-bromopyrazole-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30478437
CAS-nummer: 863751-81-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III