4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55634-1G OR55634-250MG
APOSOR55634-1GEA 872 DKK
APOSOR55634-1G APOSOR55634-250MG
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
4-Iodobenzo[D]isoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅IN₂O
Molekylvægt: 260.032 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11040329
CAS-nummer: 1012367-55-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III