Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55633-1G OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA 404 DKK
APOSOR55633-1G APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044971
CAS-nummer: 959755-96-5