2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 11330 DKK
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₃S
Molekylvægt: 266.112 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18379741
CAS-nummer: 749253-03-0