3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55621-100MG OR55621-250MG
APOSOR55621-100MGEA 9500 DKK
APOSOR55621-100MG APOSOR55621-250MG
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride 95%
3-(Oxan-4-yl)azetidine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20483682
CAS-nummer: 251569-98-9