3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55617-1G OR55617-5G
APOSOR55617-1GEA 284 DKK
APOSOR55617-1G APOSOR55617-5G
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected 95%
3-(Bromomethyl)aniline, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11974927
CAS-nummer: 118684-32-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III