4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR55611-1G OR55611-250MG
APOSOR55611-1GEA 5410 DKK
APOSOR55611-1G APOSOR55611-250MG
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
4-Hydroxy-2-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₇NO₂
Molekylvægt: 149.147 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08692760
CAS-nummer: 84224-29-3