2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 3490 DKK
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Formel: C₁₅H₁₃ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02664747
CAS-nummer: 149428-98-8