4-Propylphenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55608-1G OR55608-250MG OR55608-5G
APOSOR55608-1GEA 2620 DKK
APOSOR55608-1G APOSOR55608-250MG APOSOR55608-5G
4-Propylphenacyl bromide
4-Propylphenacyl bromide
Formel: C₁₁H₁₃BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11131363
CAS-nummer: 64328-67-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III