4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55604-1G OR55604-250MG
APOSOR55604-1GEA 6890 DKK
APOSOR55604-1G APOSOR55604-250MG
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
4-Chloro-5-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22628251
CAS-nummer: 152626-83-0