6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55602-1G OR55602-250MG
APOSOR55602-1GEA 6480 DKK
APOSOR55602-1G APOSOR55602-250MG
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole 95%
6-Bromo-2-isopropyl-2H-indazole
Formel: C₁₀H₁₁BrN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD31692108
CAS-nummer: 1683546-11-3