2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromo-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]zinc, (2-tert-Butoxy-2-oxoethyl)zinc(II) bromide
OR55579-100ML OR55579-50ML
APOSOR55579-100MLEA 10980 DKK
APOSOR55579-100ML APOSOR55579-50ML
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide 0.5M in diethyl ether
2-(tert-Butoxy)-2-oxoethylzinc bromide
Formel: C₆H₁₁BrO₂Zn
Molekylvægt: 260.463 g/mol
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671971
CAS-nummer: 51656-70-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 I