5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55567-1G OR55567-250MG OR55567-5G
APOSOR55567-1GEA 3710 DKK
APOSOR55567-1G APOSOR55567-250MG APOSOR55567-5G
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol 95%
5-(Bromomethyl)-2-iodophenol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25459292
CAS-nummer: 1823881-56-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III