2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 2010 DKK
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18391434
CAS-nummer: 96911-26-1