2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55549-1G OR55549-5G
APOSOR55549-1GEA 0 DKK
APOSOR55549-1G APOSOR55549-5G
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160150
CAS-nummer: 72648-12-5