2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR55545-1G OR55545-5G
APOSOR55545-1GEA 1530 DKK
APOSOR55545-1G APOSOR55545-5G
2-Chloro-4-methoxybenzylamine 97%
2-Chloro-4-methoxybenzylamine
Formel: C₈H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213373
CAS-nummer: 247569-72-8
UN nummer: 3259
ADR: 8,III