8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR55514-1G OR55514-250MG
APOSOR55514-1GEA 7580 DKK
APOSOR55514-1G APOSOR55514-250MG
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole 4-oxide
Formel: C₁₆H₂₂BNO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31629920
CAS-nummer: 2169311-10-6