2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G
OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA
1370
DKK
APOSOR55504-1G
APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formel:
C₁₄H₁₀Br₂O Molekylvægt: 354.037 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD18384775 CAS-nummer: 74316-23-7 |