(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(4-Methylmorpholin-2-yl)methanol
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 2260 DKK
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Formel: C₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294695
CAS-nummer: 1159598-33-0